Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7018-1G PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA 0 EUR
APOSPC7018-1G APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657823
Numéro CAS: 445303-09-3