Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 285 EUR
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037968
Numéro CAS: 851756-52-0