Imprimer
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride, 1,2,3-Trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC7009-100G PC7009-25G PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA 31.9 EUR
APOSPC7009-100G APOSPC7009-25G APOSPC7009-500G
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₃F₃
MW: 249.45 g/mol
Point d'ébullition: 200…206 °C
Point de fusion: –10…–8 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035985
Numéro CAS: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6