Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 0 EUR
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₃
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027234
Numéro CAS: 881402-22-8