Imprimer
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 139 EUR
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C/0.75mmHg
Densité: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862648
Numéro CAS: 386704-04-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III