3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC6982-25G
PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA
0
EUR
APOSPC6982-25G
APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Formule:
C₈H₇F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07366526 Numéro CAS: 705-44-2 ONU: 1993 ADR: 3,III |