Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6948-1G PC6948-5G PC6948-25G PC6948-100G
APOSPC6948-1GEA 0 EUR
APOSPC6948-1G APOSPC6948-5G APOSPC6948-25G APOSPC6948-100G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide
Formule: C₆H₃Cl₂FN₂O
MW: 209.01 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571365
Numéro CAS: 113237-20-0