Imprimer
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
PC6936-1G PC6936-5G PC6936-10G
APOSPC6936-1GEA 174 EUR
APOSPC6936-1G APOSPC6936-5G APOSPC6936-10G
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.93 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847024
Numéro CAS: 869569-77-7
ONU: 1759
ADR: 8 III