Imprimer
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₇H₆F₁₂O
MW: 454.22 g/mol
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042474
Numéro CAS: 175136-66-0