Imprimer
Acide 2,3,5-trifluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 77 EUR
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
Acide 2,3,5-trifluorobenzoïque 98%
Acide 2,3,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
Point de fusion: 108…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061200
Numéro CAS: 654-87-5