3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC6885-1G
PC6885-5G
PC6885-10G
APOSPC6885-1GEA
0
EUR
APOSPC6885-1G
APOSPC6885-5G
APOSPC6885-10G
3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
3-Bromo-4-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃BrFN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04114101 Numéro CAS: 116922-60-2 |