Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methacrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6869-100G PC6869-10G
APOSPC6869-100GEA 105 EUR
APOSPC6869-100G APOSPC6869-10G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Formule: C₇H₈F₄O₂
Point d'ébullition: 124 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042381
Numéro CAS: 45102-52-1
EINECS: 256-189-7
ONU: 3272
ADR: 3,III