Imprimer
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 275 EUR
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₆H₈O₂F₄
MW: 188.12 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C
Densité: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054682
Numéro CAS: 19932-26-4
ONU: 2810
ADR: 6.1 III