Imprimer
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 79.9 EUR
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075469
Numéro CAS: 133622-65-8