Imprimer
1-Nitro-2,3,4,5-tétrafluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 51 EUR
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tétrafluorobenzène 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tétrafluorobenzène
Formule: C₆HF₄NO₂
Point d'ébullition: 80 °C/24mmHg
Densité: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014686
Numéro CAS: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8