Imprimer
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6794-5G PC6794-100G PC6794-25G
APOSPC6794-5GEA 21.9 EUR
APOSPC6794-5G APOSPC6794-100G APOSPC6794-25G
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₆FNO₄
Point de fusion: 157…162 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973957
Numéro CAS: 203866-13-1