Imprimer
(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)benzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 0 EUR
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)benzène 98%
(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: HF₂CCF₂OC₆H₅
Point d'ébullition: 152…153 °C
Densité: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042102
Numéro CAS: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
ONU: 1993
ADR: 3,III