Imprimer
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 277 EUR
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 78 °C/11mmHg
Point de fusion: 24…28 °C
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112555
Numéro CAS: 407-20-5