Imprimer
Acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 24.8 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
Acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792415
Numéro CAS: 39226-97-6