Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
PC6724-1G PC6724-5G PC6724-25G
APOSPC6724-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6724-1G APOSPC6724-5G APOSPC6724-25G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinate de méthyle
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₄Cl₂FNO₂
MW: 224.02 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180634
Numéro CAS: 189281-66-1