Imprimer
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 37.7 EUR
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₃FO₃
MW: 106.05 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Point de fusion: 28…23 °C
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06247543
Numéro CAS: 114435-02-8