Imprimer
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6654-1G PC6654-25G PC6654-5G
APOSPC6654-1GEA 0 EUR
APOSPC6654-1G APOSPC6654-25G APOSPC6654-5G
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Point d'ébullition: 86 °C/29mmHg
Point de fusion: 51…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236210
Numéro CAS: 118527-30-3