Imprimer
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)propanol, alpha-Ethyl-3-fluorobenzyl alcohol
PC6641-1G PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA 58 EUR
APOSPC6641-1G APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Formule: C₉H₁₁FO
Point d'ébullition: 115 °C/17mmHg
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062380
Numéro CAS: 701-38-2