Imprimer
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6632-1G PC6632-25G PC6632-5G
APOSPC6632-1GEA 74.1 EUR
APOSPC6632-1G APOSPC6632-25G APOSPC6632-5G
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Formule: C₁₀H₈F₃N₅
Point d'ébullition: 333…334 °C
Point de fusion: 207…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00268708
Numéro CAS: 30508-78-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II