Pentafluorure de tantale 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC6630-25G
PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA
611
EUR
APOSPC6630-25G
APOSPC6630-5G
Pentafluorure de tantale 99%
Pentafluorure de tantale
Formule:
F₅Ta Point d'ébullition: 229.5 °C Point de fusion: 97 °C Densité: 4.74 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042542 Numéro CAS: 7783-71-3 ONU: 3260 ADR: 8,II |