Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 46.4 EUR
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 870704-13-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III