Imprimer
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6599-100G PC6599-25G PC6599-5G PC6599-1G
APOSPC6599-100GEA 0 EUR
APOSPC6599-100G APOSPC6599-25G APOSPC6599-5G APOSPC6599-1G
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Formule: C₈H₃F₁₅O₃
Point d'ébullition: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094403
Numéro CAS: 152914-73-3