Imprimer
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 29 EUR
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 97%
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1.835 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094393
Numéro CAS: 351003-46-8
ONU: 3265
ADR: 8 II