Imprimer
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6576-100G PC6576-25G PC6576-5G
APOSPC6576-100GEA 203 EUR
APOSPC6576-100G APOSPC6576-25G APOSPC6576-5G
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094392
Numéro CAS: 176225-10-8
ONU: 3261
ADR: 8 III