Imprimer
Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC6569-5G PC6569-25G
APOSPC6569-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6569-5G APOSPC6569-25G
Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208.64 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094389
Numéro CAS: 90260-13-2
ONU: 3261
ADR: 8 II