Imprimer
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 168 EUR
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: C₈H₅BrF₄O
Point d'ébullition: 193 °C
Densité: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094377
Numéro CAS: 527751-45-7