Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 31.9 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246.02 g/mol
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190128
Numéro CAS: 99479-66-0