Imprimer
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 473 EUR
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Formule: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
MW: 434.2 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/14mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862031
Numéro CAS: 242812-05-1