Imprimer
Hexafluoroantimonate de sodium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 203 EUR
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Hexafluoroantimonate de sodium 98%
Hexafluoroantimonate de sodium
Formule: F₆NaSb
Point de fusion: 1360 °C
Densité: 3,375 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003482
Numéro CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
ONU: 1549
ADR: 6.1,III