Imprimer
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 165 EUR
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861126
Numéro CAS: 160976-02-3