Imprimer
4-Chloro-3-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 126 EUR
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 138…143 °C
Point de fusion: –27 to –24 °C
Densité: 1.333 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453233
Numéro CAS: 2546-56-7
ONU: 1993
ADR: 3,III