Imprimer
Hexafluoroantimonate d'argent 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Silver hexafluoroantimonate(V)
PC6390-1G PC6390-25G PC6390-5G
APOSPC6390-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6390-1G APOSPC6390-25G APOSPC6390-5G
Hexafluoroantimonate d'argent 98%
Hexafluoroantimonate d'argent
Lewis acid catalyst for electrophilic halogenation of alkenes, can also promote rearrangements of 3-bromoflavanones to isoflavanones, ask for references
Formule: AgF₆Sb
MW: 343.62
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003401
Numéro CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
ONU: 3260
ADR: 8 II