Imprimer
3-Fluoro-4-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 0 EUR
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
3-Fluoro-4-méthoxybenzoate de methyle
3-Fluoro-4-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215839
Numéro CAS: 369-30-2