Imprimer
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 191 EUR
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631353
Numéro CAS: 654-98-8