Imprimer
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6315-1G PC6315-500MG
APOSPC6315-1GEA 666 EUR
APOSPC6315-1G APOSPC6315-500MG
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₈Cl₃F₃N₂O
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664860
Numéro CAS: 318959-15-8