Imprimer
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha,N-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC6293-1G PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA 231 EUR
APOSPC6293-1G APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClFN
MW: 189.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07838464
Numéro CAS: 574731-02-5