Imprimer
Poly(vinylidene fluoride)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 21.9 EUR
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formule: (-CH₂CF₂-)n
Point de fusion: 155…165 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084470
Numéro CAS: 24937-79-9