Imprimer
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 0 EUR
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699709
Numéro CAS: 103999-77-5