Imprimer
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 136 EUR
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formule: C₇H₅F₃S
Point d'ébullition: 140…142 °C
Densité: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040839
Numéro CAS: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
ONU: 1993
ADR: 3,III