Imprimer
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6225-1G PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6225-1G APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point d'ébullition: 78 °C/0.6mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085180
Numéro CAS: 175205-48-8