Imprimer
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6220K-25G PC6220K-5G PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA 161 EUR
APOSPC6220K-25G APOSPC6220K-5G APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Formule: C₁₂F₂₄O₄
Point d'ébullition: 158…161 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084743
Numéro CAS: 27639-98-1
ONU: 3265
ADR: 8,II