Imprimer
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoate
PC6219D-25G PC6219D-5G PC6219D-1G
APOSPC6219D-25GEA 551 EUR
APOSPC6219D-25G APOSPC6219D-5G APOSPC6219D-1G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester
Formule: C₁₆H₃F₂₉O₆
Point d'ébullition: 70…80 °C/0.1mmHg
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054670
Numéro CAS: 133609-46-8