Imprimer
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6205-1G PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA 97.3 EUR
APOSPC6205-1G APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
Point d'ébullition: 94…95 °C
Point de fusion: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263729
Numéro CAS: 401-85-4