Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 0 EUR
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Point de fusion: 24…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973755
Numéro CAS: 193090-60-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III