Imprimer
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6187-10G PC6187-1G PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA 0 EUR
APOSPC6187-10G APOSPC6187-1G APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formule: C7H6FNO2
MW: 155.1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797827
Numéro CAS: 914223-43-1